Learn More
KB-R7943 mesylate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18074232
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
KB-R7943 mesylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18074232
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18074232
Marke: Tocris Bioscience 1244/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Na+/Ca2+ exchange inhibitor (reverse mode)
Potent, selective inhibitor of the reverse mode of the Na+/Ca2+ exchanger (IC50 = 0.7 μM). Also inhibits the mitochondrial Ca2+ uniporter (MCU; IC50 = 5.5 μM). Does not affect Na+-dependent transport systems or ionotropic glutamate receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182004-65-5
Summenformel C17H21N3O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 427.49
InChI-Schlüssel WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym kb-r7943 mesylate, 2-2-4-4-nitrobenzyloxy phenyl ethyl isothiourea mesylate, 4-4-nitrobenzyl oxy phenethyl carbamimidothioate methanesulfonate, s-4-4-nitrobenzyl oxy phenethyl isothiourea methanesulfonate, 2-2-4-4-nitrobenzyloxy phenyl ethyl isothiourea, methane sulfonate, 2-4-4-nitrophenyl methoxy phenyl ethyl sulfanylmethanimidamide; methanesulfonic acid, d0f4fk
PubChem CID 9823846
IUPAC-Name methanesulfonic acid;2-[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl carbamimidothioate
SMILES CS(=O)(=O)O.C1=CC(=CC=C1CCSC(=N)N)OCC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KB-R7943 mesylate
Menge 10 mg
Formelmasse 427.49
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KB-R7943 mesylate, Tocris Bioscience™ >