Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
GREENER_CHOICE
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
6976.89 CHF - 19078.97 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kammermaterial Stainless Steel (304/1.4301)
CO2-Sensortechnologie IR Sensor
Konvektionstechnologie APT.Line Preheating Chamber Technology
Material Stainless Steel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238307
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0471
63 L
6976.89 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238369
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0472
127 L
7699.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238350
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0473
262 L
9539.49 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238299
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0474
472 L
11755.12 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238261
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0475
727 L
14935.27 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238314
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0476
1070 L
19078.97 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Features:
  • Temperature range: 0 to 70°C
  • Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Housing design with HIT technology
  • Interior made completely of stainless steel
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks made of stainless steel
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Simple programming of a second set temperature value
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces include ethernet and USB
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
IR Sensor
Stainless Steel
Not Included
0°C to 70°C
208/240 V
Stainless Steel (304/1.4301)
APT.Line Preheating Chamber Technology
2
CEE
Refrigerated Incubator
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ KB Cooling Incubator