Learn More
Nordvlies Katrin Waste Bin
Katrin Waste Bins ensure that your washroom stays fresh and clean.
137.00 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Müllentsorgung |
Produkttyp | Abfallbehälter |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15721087
|
Nordvlies
91899 |
550 x 330 x 230 mm | 25 l |
137.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15731087
|
Nordvlies
91912 |
575 x 420 x 280 mm | 50 l |
185.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Waste bin that holds paper, which means that the toilet environment stays clean
- Made from ABS Plastic
- Can be used with or without a lid
- Can be wall mounted, freeing up floor space
- Light, robust and simple to empty
Spezifikation
Weiß | |
Müllentsorgung | |
Abfallbehälter |