Learn More
Nordvlies Katrin Inclusive Gigant Toilet S Dispenser
The Katrin Gigant Dispensers are particularly well-suited for areas with frequent use.
76.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispenser |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 245 x 239 x 151 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spender für Handtücher |
Größe | Klein |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15701077
|
Nordvlies
90069 |
Weiß |
76.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15781087
|
Nordvlies
92148 |
Schwarz |
76.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dispenser for big Gigant toilet rolls for high frequency usage
- The lock can be used with or without a key
- The whole paper roll can be used economically with integrated stub roll holder
- Easy paper tear-off to all sides and all edges
- No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll
- Katrin Gigant S Dispensers are suitable for S sized Gigant rolls
- New flexible roll brake for better dispensing
- Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene)
- Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures
- Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU)
Spezifikation
Dispenser | |
245 x 239 x 151 mm | |
Spender für Handtücher | |
Klein |