Learn More
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™-Lösung in HBSS
KaryoMAX™ Colcemid™-Lösung in HBSS
Marke: Gibco™ 15210040
48.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösung in HBSS ist eine 10 μg/ml N-Desacetyl-N-methylcolchicin-Lösung (Colcemid™) in Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). Colcemid™ verhindert Spindel-Bildung während der Mitose und hält die Zellen in der Metaphase fest, sodass die Chromosomen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren getrennt werden können. Der Wirkmechanismus ähnelt dem von Colchicin, ist jedoch für Säugetiere weniger toxisch.Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Lösung in HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
KaryoMAX™ | |
Raumtemperatur |
Säugetierzellen | |
Medium für die Chromosomenanalyse | |
Klinische und translationale Forschung | |
10 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30