Learn More
SI Analytics™ TZ1751 Karl Fisher titration vessel made out of
Das SI Analytics™ Karl-Fischer™ Titrationsgefäß besteht aus Glas und eignet sich für die Kolometrie.
Marke: SI Analytics™ 285216630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Glas
- Geeignet für Coulometrie
- Enthält eine NS 19 Öffnung und eine NS 7.5 Öffnung
- Gewindegröße GL 18
Spezifikation
Titrationsgefäß | |
Öffnungen | |
1 x NS 19, 1 x NS 7.5 |
Coulometrie | |
Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ TZ1751 Karl Fisher titration vessel made out of > Material: Glas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur