Learn More
Kapton Klebeband aus Kapton™ Polyimid
Polymide Tape is a chemical-resistant tape that is manufactured with a high temperature silicone adhesive.
Marke: Kapton 08277-82
345.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
- Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
- Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Spezifikation
UL-510 | |
Polyimid | |
Je 1 | |
-73°C to 260°C | |
0.0635 mm | |
25,4 mm |
Silikon | |
Klebeband | |
-100°F to 500°F | |
2,5 mil | |
1 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen