Learn More
kappa-Carrageenan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10492770
Verfügbar ab: 13-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
kappa-Carrageenan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492770
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10492770
Marke: Thermo Scientific Acros 431590250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11114-20-8
Summenformel C24H36O25S2-2
Molekulargewicht (g/mol) 788.647
MDL-Nummer MFCD00081480
InChI-Schlüssel ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonym kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-sulfonatoxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicycl[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material kappa-Carrageenan
Farbe Braun bis Weiß
Verlust bei Trocknung 12% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Viskosität 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • kappa-Carrageenan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
kappa-Carrageenan, Thermo Scientific Chemicals >