Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat Artikelnummer.: 11578876
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Gibco™ Kanamycin-Sulfat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11578876
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11578876
Marke: Gibco™ 15160047
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kanamycin-Sulfat
Kanamycin-Sulfat ist ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticusextrahiert wurde. Kanamycin wirkt, indem es an der 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms haftet, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt. Gibco™ Kanamycin ist wirksam gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien und wird für die Prävention einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet. Dieses Produkt wird als eine 10 mg/ml-Stammlösung geliefert. Die empfohlene Konzentration für die Zellkultur ist 100 μg/ml. Wir bieten eine Vielzahl an Antibiotika und Antimykotika für Zellkultur-Anwendungen.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15160-054). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
    • Erneuerbare Materialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, cGMP, FDA
Inhalt und Lagerung –5 bis –20 °C
Beschreibung Kanamycinsulfat, 100 ml, 10 mg/ml, 100X-Konzentration, –5 bis –20 °C Lagertemperatur, Antibiotikum (Selektiv), Kanamycin-Agens, Antibiotikum (Selektiv)-Reagenztyp, 12 Monate Haltbarkeit, ISO 13485/cGMP/FDA-zertifiziert, Trockeneis/gefroren
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transformation, Bakterienselektion
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Kanamycin sulphate
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Kanamycin-Sulfat >