Learn More
Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azid Selektives Medium
Isolieren, differenzieren und zählen Sie Enterokokken aus Lebensmittelproben mit diesem selektiven mikrobiologischen Medium, das eine Reihe verschiedener selektiver Stoffe enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5059A
19.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10422133
  • 24.45 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Isolieren, differenzieren und zählen Sie Enterokokken aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azid Selektives Medium, einem selektiven mikrobiologischen Medium, das eine Reihe verschiedener selektiver Wirkstoffe enthält.
Durch die Zugabe der selektiven Hemmkomponenten Kanamycinsulfat und Natriumazid, zusätzlich zu einem Indikatorsystem, wird das Wachstum von Aesculin-Hydrolysierenden Streptokokken erkannt. Diese Organismen bilden schwarze Zonen um die Kolonien herum, da sie schwarze Eisenphenolverbindungen bilden, die aus Aesculin-Hydrolyseprodukten und Eisen gewonnen werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün-beige, transparent
Kanamycin Aesculin Azid Selektives Medium
Deutschland
17 g ± 5 %
10/Pckg.
6°bis 12 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6273781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberPO5059A
Chargennummer6268219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberPO5059A
Chargennummer6260941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Catalog NumberPO5059A
Chargennummer6258115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberPO5059A
Chargennummer6243904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberPO5059A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azid Selektives Medium >