Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaempferol, 90 % Artikelnummer.: 10872631
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Kaempferol, 90 %
Artikelnummer. 10872631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10872631
Marke: Thermo Scientific Chemicals 434731000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaempferol
CAS 520-18-3
Schmelzpunkt 282°C to 286°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H10O6
MDL-Nummer MFCD00016938
Menge 100 mg
Merck Index 15,5322
Synonym kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
InChI-Schlüssel IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2023 Catalog Number434731000
Chargennummer344336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2020 Catalog Number434731000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaempferol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaempferol, 90 % >