Learn More
uvex K30 Kapselgehörschutz
Kapselgehörschutz aus ABS schützt das Gehör.
Marke: uvex 2630030
21.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheits-Kapselgehörschutz
- Material des Kapselgehörschutz: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
- Suchfarbe (Filter): Schwarz/Rot
- Polstermaterial des Kapselgehörschutz: Schaum (Memory Foam)
- Größen: L/M/S
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 37 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 34 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 26 dB
Spezifikation
Memory Foam | |
36 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
No | |
Yes |
ABS | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K30 Kapselgehörschutz > Farbe: Schwarz, Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur