Learn More
uvex K3 Kapselgehörschutz
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Schaumstoff-Ohrkissen für den langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke: uvex 2600003
23.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel für optimalen Benutzerkomfort
- Die extraweichen Ohrkissen aus Memory Foam können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
- Mit kompakter Größe, praktisch und leicht
- Höhere Isolierung im Hochfrequenzbereich
Spezifikation
Schwarz, Rot | |
Memory Foam | |
Serie K, Over-the-head | |
No | |
Nein | |
Black | |
Nein | |
Verstellbare Länge |
Nein | |
Schwarz | |
33 dB | |
Ear Muffs | |
Nein | |
Nein | |
EN 352-1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K3 Kapselgehörschutz > 33 dB
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur