Learn More
uvex K2H Helm-Gehörschutz
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Schaumstoff-Ohrkissen für den langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke:  uvex 2600202
23.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17270311
  • 37.55 CHF / 1 Paar
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung mit allen Uvex™ Sicherheitshelmen (einige Modelle erfordern möglicherweise zusätzliche Adapter)
  • Die extraweichen Ohrkissen aus Memory Foam können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
  • 360°-Drehung für Standby- und Ruhepositionen
  • Bequemer Ablage bei Nichtgebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Schwarz
Serie K, Over-the-head
No
Nr.
Schwarz
No
Verstellbare Länge
Memory Foam
Uvex™ Schutzhelme
30 dB
Ear Muffs
Nein
Nein
EN 352-1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K2H Helm-Gehörschutz > 30 dB