Learn More
uvex Dielektrischer K20H Kapselgehörschutz mit Helm
Kapselgehörschutz aus ABS schützt das Gehör.
Marca: uvex 2630220
21.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sicherheits-Kapselgehörschutz
- Material des Kapselgehörschutz: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
- Suchfarbe (Filter): Schwarz/Gelb
- Polstermaterial des Kapselgehörschutz: Schaum (Memory Foam)
- Größen: L/M/S
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 34 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 28 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 20 dB
Specifica
Memory Foam | |
30 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
ABS | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
Promozioni
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
uvex Dielektrischer K20H Kapselgehörschutz mit Helm > Farbe: Schwarz, gelb
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto