Learn More
uvex K20 Kapselgehörschutz
Kapselgehörschutz aus ABS schützt das Gehör.
Marke:  uvex 2630020
18.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17757549
  • 23.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Sicherheits-Kapselgehörschutz
  • Material des Kapselgehörschutz: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
  • Suchfarbe (Filter): Schwarz/Gelb
  • Polstermaterial des Kapselgehörschutz: Schaum (Memory Foam)
  • Größen: L/M/S
  • H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 36 dB
  • M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 32 dB
  • L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 22 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Memory Foam
33 dB
Ear Muffs
Yes
No
Yes
ABS
No
Reusable
Black
Over-the-head
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K20 Kapselgehörschutz > Farbe: Schwarz, gelb