Learn More
uvex K2 klappbarer Kapselgehörschutz
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Schaumstoff-Ohrkissen für den langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke:  uvex 2600012
25.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17230311
  • 39.55 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Die extraweichen Ohrkissen aus Memory Foam können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
  • Der faltbare Kopfbügel ist kompakt und leicht
  • Das Hi-viz-Design erhöht die Sichtbarkeit und Anwendersicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrün
Memory Foam
Ja
31 dB
Ear Muffs
Nein
Ja
EN 352-1
Nein
Schwarz
Serie K, Over-the-head
No
Nein
Schwarz
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K2 klappbarer Kapselgehörschutz > 31 dB