Learn More
uvex K1H Helm-Gehörschutz
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Ohrkissen für langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke:  uvex 2600201
20.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17260311
  • 32.90 CHF / 1 Paar
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung mit allen Uvex™ Sicherheitshelmen (einige Modelle erfordern möglicherweise zusätzliche Adapter)
  • Die extraweichen Ohrkissen können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
  • 360°-Drehung für Standby- und Ruhepositionen
  • Bequemer Ablage bei Nichtgebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Serie K, Over-the-head
No
Nein
Schwarz
No
Verstellbare Länge
Uvex™ Schutzhelme
27 dB
Ear Muffs
Nein
Nein
EN 352-1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K1H Helm-Gehörschutz > 27 dB