Learn More
uvex K1 Kapselgehörschutz
Der Uvex K Kapselgehörschutz bietet eine beeindruckende Kombination aus hohem Schutz und hervorragendem Design.
Marke: uvex 2600001
19.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weiche Oberfläche
- Einfach zu formen
- Hoher Tragekomfort
- Niedriges Gewicht
Spezifikation
EN 352-1 | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
29 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
No | |
No |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08