Learn More
uvex K Junior Kapselgehörschutz
Der Uvex K Kapselgehörschutz bietet eine beeindruckende Kombination aus hohem Schutz und hervorragendem Design.
Marke: uvex 2600010
19.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiche Oberfläche
- Einfach zu formen
- Hoher Tragekomfort
- Niedriges Gewicht
Spezifikation
EN 352-1 | |
No | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
35 dB | |
Ear Muffs | |
Yes | |
No | |
Yes |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex K Junior Kapselgehörschutz > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur