Learn More
Invitrogen™ K-AcylStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
SNAP-ChIP (Sample Normalization and Antibody Profiling Chromatin ImmunoPrecipitation) verwendet DNA-barcodierte halbsynthetische Nukleosome, die deutliche post-translationale Modifikationen zur Spike-in-ChIP-Kontrolle tragen.
475.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern.
Beschreibung Rekombinantes Nukleosom-Panel
Produktlinie K-AcylStat™, SNAP-ChIP™
Produkttyp SNAP-ChIP-Panel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17188855
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A47358
10 Reactions
475.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • SNAP-ChIP (Probennormalisierung und Antikörper-Profiling-Chromatin-Immunpräzipitation), eine proprietäre Technologie von EpiCypher, verwendet DNA-codierte Designer-Nukleosome, die deutliche post-translationale Modifikationen zur Spike-in-ChIP-Kontrolle tragen.
  • Homogene, vollständig definierte Standards repräsentieren zielgenau die Mononukleosome in den experimentellen Proben
  • Nukleosome werden einer strengen Qualitätskontrolle bzgl. der Chargenkonsistenz unterzogen
  • Einzigartige DNA-Barcodes können von experimentellen Probengenomen unterschieden werden
  • Spike-ins bieten eine direkte Anzeige der Antikörperleistung in ChIP
  • Möglichkeit zur Überwachung technischer Schwankungen zwischen Proben
  • Definierte Standards ermöglichen eine universelle Normierung über Experimente hinweg
  • SNAP-ChIP Panels sind direkt mit Ihrem aktuellen ChIP-Arbeitsablauf kompatibel, wobei halbsynthetische Nukleosome mit der jeweiligen posttranslationalen Modifikation zusammen mit dem Proben-Chromatin immunpräzipitiert und verarbeitet werden.
  • Anwender können die Antikörperfähigkeit (Spezifität und Anreicherung) in einem ChIP-Experiment direkt durch Messung der Rückgewinnung von On- und Off-Target-Nukleosomen überwachen. Die SNAP Spike-ins können als definierter Standard weiter verwendet werden, um Ihre ChIP-Daten zu normalisieren und so die technische Variabilität über Experimente hinweg zu steuern.
  • Das K-AcylStat Panel ist ein Lysin-Acylierungs-Panel aus einem Pool von Nukleosomen, die zweiundzwanzig gut untersuchte, krankheitsrelevante Lysinacylierungskennzeichnungen auf den Histonen H2A, H3 und H4 tragen (Einzelheiten siehe Benutzerhandbuch), sowie eine nicht modifizierte Kontrolle.
  • Darüber hinaus wird jedes dieser Nukleosome von zwei unabhängigen DNA-Barcodes (insgesamt 46 Barcodes im Panel) umhüllt, was ein internes technisches Replikat in jeder ChIP-Reaktion ermöglicht. Mit einem einzelnen Spike-in des Panels kann der Anwendern die Antikörperspezifität prüfen, indem er die Post-IP-Rückgewinnung von On-Target- im Vergleich zu Off-Target-SNAP-ChIP-Nukleosomen untersucht und so die Generierung von qualitativ hochwertigen ChIP-Daten unterstützt.
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Rekombinantes Nukleosom-Panel
K-AcylStat™, SNAP-ChIP™
SNAP-ChIP-Panel
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.