Learn More
BUCHI SpeedDigester K-439 Aufschlussgerät
Der SpeedDigester K-439 revolutioniert den IR-Aufschluss, indem er die Vorteile von IR- und Blockaufschluss in einem Gerät kombiniert. Die schnelle Stickstoffbestimmung durch Kjeldahl-Aufschluss bei kontrollierten Temperaturen ermöglicht einen erhöhten Probendurchsatz.
Marke:  BUCHI 1154392200
Artikelnummer. 11997228
  • 11930.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schneller Wärmeübergang von Infrarot-Heizgeräten auf Proben
  • Große Zeitersparnis durch schnelles Heizen und Kühlen
  • Erhöhter Probendurchsatz durch kurze Verarbeitungszeit
  • Beschleunigter Aufschluss bei kontinuierlicher Zugabe von H&sub2;O&sub2;
  • Ein Gerät für Kjeldahl und Rückflussverdau
  • Geeignet für alle BUCHI Probenröhrchen (100 ml, 300 ml, 500 ml)
  • Probenröhrchen gemäß ISO 6060 für CSB und andere Arten des Rückfluss-Aufschlusses
  • Optionaler Saugmodus für wässrige Proben
  • Genaue Temperaturregelung entsprechend dem programmierten Profil
  • Speicherung von bis zu 50 verschiedenen Methodenprofilen (Zeit/Temperatur)
  • Aufschlussprozess grafisch dargestellt
  • Thermische Homogenität durch innovative Isolationsplatte
Spezifikation
Spezifikation
Schnellaufschlussgerät
220/240 V ±10 V
620 mm
Futtermittel - Kjeldahl, Chemie/Landwirtschaft, Getränke, Pharmazie/Kosmetik, Lebensmittel, Umweltanalyse
310 mm
540 mm
50/60 Hz
2000 W
220/240 V ±10 V, 50/60 Hz, 1280 W
100 ml, 300 ml, 500 ml Probenröhrchen und Saugmodul mit Kondensatabscheider