Learn More
behr Labor-Technik™ K 20 mit 20 Probenplätzen für 250 ml Aufschlussgefäße
Komplettsystem mit Aufschlussgefäß, Rahmen und Absaughaube. Mit 8, 12 oder 20 Probenpositionen für standardmäßige Kjeldahl Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml. Das Blockgehäuse sowie das Gestell für die Aufschlussgeräte und die Haube sind aus säurebeständigem, nicht korrosivem Edelstahl gefertigt.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00632831
Artikelnummer. 10186394
  • 19150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Heiz- und Absaughaube mit Abluftsammler
    • Der Aufschlussfortschritt der Verdauung kann über die abnehmbare Sichtabdeckung am Einschubgestell verfolgt werden
      • behr Einknopf-Bedienung für extrem einfache und schnelle Programmierung
        • Menünavigation in der Landessprache
          • 25 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Verdauungszeit
            • Speicherbare Anwendungen
              • USB-Schnittstelle
              • Komplettsystem mit Aufschlussgefäß, Rahmen und Absaughaube.
              • Stabiles und robustes Design.
Spezifikation
Spezifikation
Kjeldahl Blockaufschlusssystem
250 ml
430 °C
1000 W
20