Learn More
Justrite™ Drum cabinet double dutypartitioned, drum/cans,
Kombiniert die Lagerung von Fässern und Behältern bequem in einem Schrank
Marke:  Justrite™ 8992601
Artikelnummer. 12943435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Feuerfester Schrank mit Doppelwänden aus robustem 18-Gauge-Stahlblech mit 1.5 -Zoll (3.8 cm) Isolierluftraum bietet eine sichere und vielseitige Möglichkeit für die Aufbewahrung von bis zu 115 Gallonen brennbarer Flüssigkeiten in kleinen und größeren Behältern†.
  • Das Fasslagerfach bietet Platz für eine senkrecht stehendes Fass von 30 oder 55 Gallonen; ein einstellbares Fach mit halber Tiefe ermöglicht den Zugriff auf Pumpen und Trichter und bietet zusätzlichen Stauraum
  • Das Behälterlagerfach fasst bis zu zwölf 5 Gallonen-Sicherheitsbehälter und verfügt über zwei verstellbare SpillSlope™ Einlegeböden in voller Tiefe, die versehentliche Verschüttungen auf die Rückseite und den Boden der Auffangwanne leiten
  • Beide Fächer verfügen über ein unabhängiges Selbstverriegelungssystem mit der vorgeschriebenen Drei-Punkt-Verriegelung, das beim Schließen der Tür automatisch einrastet
  • Vier Lüftungsöffnungen mit Flammensperren sind strategisch sinnvoll unten links und oben rechts an den Seitenwänden angeordnet und sorgen, zusammen mit zwei Lüftungsöffnungen an der inneren Trennwand, für eine gute Belüftung
  • Gut sichtbares Haz-Alert™ Warnschild Feuergefährlich – offene Flammen verboten benennt den Inhalt unmissverständlich und sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Stromausfällen oder Bränden
  • Herausnehmbare Fassrollen in der Auffangwanne zur Erleichterung des Umsetzens schwerer Fässer
  • Integrierter Erdungsanschluss
  • Eingelassener U-Loc™ Sure-Grip-Griff mit zwei Schlüsseln kann für zusätzliche Sicherheit ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) aufnehmen
  • Innen und außen mit einem dauerhaften, bleifreien Hybrid-Epoxid- und Polyesterpulverlack für chemische Beständigkeit versehen.
†Laut OSHA-Code 29 CFR 1910.106 dürfen nicht mehr als 60 Gallonen Flüssigkeiten der Klasse 1 oder II angehören.
Bestellinformation
Erhältlich mit manuell zu verschließenden oder selbstschließenden Türen; selbstschließende Ausführung mit Schmelzverbindung, die die Türen weit offen hält und im Fall eines Brandes bei 165 °F schmilzt, wodurch sich die Türen automatisch schließen.
Compliance
Erfüllt die NFPA- und OSHA-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
NFPA, OSHA
86,4 cm
Manuell verschließbar
60.5 Zoll
153,67 cm
115 gal.
3
672 lb.
Fassseite: 30,62 in.
Kanisterseite: 23,25 in.
Fassseite: 77,77 cm
Kanisterseite: 59 cm
34 Zoll
Stahl (CR)
59 Zoll
30.34 Zoll
77,06 cm
Entzündbare Stoffe
165,1 cm
Fassrolle in der Auffangwanne und ein Fach mit halber Tiefe im Fassfach, zwei verstellbare Fächer in voller Größe im Behälterfach, U-Loc™ Griffe mit zwei Schlüsseln, reflektierende dreisprachige Außenbeschriftung von Haz-Alert™ und Gal
2
Epoxid, Polyester
305 kg
149,9 cm
Gelb
65 Zoll
Sicherheitswerkbank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Drum cabinet double dutypartitioned, drum/cans, > Manuelle Türen