Learn More
Justrite™ HDPE SREN-BASEN SCHR.-UNTERPLATTE SCHR.-UNTERPLATTE
Hervorragender Schutz gegen aggressive Säuren, Rost und Korrosion
Brand: Justrite™ 24010
This item is not returnable.
View return policy
Description
Mit einer schützenden, vollständig geschweißten Bodenwanne und einer sauberen, eleganten Optik, die perfekt zur restlichen Laborausrüstung passt
- Langlebige, chemisch beständige Polyethylen-Konstruktion mit versiegeltem Behälter
- Geeignet für hochaggressive Flüssigkeiten wie Phenol, Salpetersäure und Schwefelsäure
- Die 3-Punkt-Türverriegelung der freistehenden Modelle und der Untertisch-Modelle bietet einen sicheren Verschluss und eine Kontrolle von Dämpfen
- Externe 5.08 cm (2 in.) NPT-Entlüftungs-/Abluftanschlüsse
- Mit Vorhängeschloss verschließbar
- Stabile, verstellbare Ablage
- Höhenverstellbare Füße an allen vier Ecken
Specifications
20.87 Zoll | |
53 cm | |
Manuell verschließbar | |
90,8 cm | |
Verstellbare Nivellierfüße aus Stahl und zum Patent angemeldete reflektierende Haz-Alert™ Warnschilder in 3 Sprachen | |
2 | |
160 lb | |
35.5 Zoll | |
90,2 cm | |
21.75 Zoll | |
Polyethylen | |
36 in. |
55,2 cm | |
53 x 90,2 x 89,5 cm (20,87 x 35,5 x 35,25 in.) | |
35.25 Zoll | |
89,5 cm | |
23,77 gal. (89,9 l) | |
1 | |
73 kg | |
91,44 cm | |
Weiß | |
35.75 Zoll | |
Lagerschrank |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Justrite™ HDPE SREN-BASEN SCHR.-UNTERPLATTE SCHR.-UNTERPLATTE > 2Tür, Untergestell
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction