Learn More
Justrite™ HDPE SAEUREN-BASEN SCHR.OBERPLATTE SCHR.OBERPLATTE
GREENER_CHOICE
Hervorragender Schutz gegen aggressive Säuren, Rost und Korrosion
Marke:  Justrite™ 24004
Artikelnummer. 11979375
  • 2670.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Beschreibung
Mit einer schützenden, vollständig geschweißten Bodenwanne und einer sauberen, eleganten Optik, die perfekt zur restlichen Laborausrüstung passt
  • Langlebige, chemisch beständige Polyethylen-Konstruktion mit versiegeltem Behälter
  • Geeignet für hochaggressive Flüssigkeiten wie Phenol, Salpetersäure und Schwefelsäure
  • Die 3-Punkt-Türverriegelung der freistehenden Modelle und der Untertisch-Modelle bietet einen sicheren Verschluss und eine Kontrolle von Dämpfen
  • Externe 5.08 cm (2 in.) NPT-Entlüftungs-/Abluftanschlüsse
  • Mit Vorhängeschloss verschließbar
  • Höhenverstellbare Füße an allen vier Ecken
Spezifikation
Spezifikation
16.25 Zoll
41,3 cm
Manuell verschließbar
55,9 cm
Verstellbare Nivellierfüße aus Stahl und zum Patent angemeldete reflektierende Haz-Alert™ Warnschilder in 3 Sprachen
1
12 kg
43,2 cm
Weiß
22 Zoll
Lagerschrank
43,2 cm
41,3 x 41,9 x 54,6 cm (16,25 x 16,5 x 21,5 in.)
21.5 Zoll
54,6 cm
3,96 gal. (14,9 l)
26 lb.
16.5 Zoll
41,9 cm
17 Zoll
Polyethylen
17 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ HDPE SAEUREN-BASEN SCHR.OBERPLATTE SCHR.OBERPLATTE > 1Tür, Arbeitsplatte