Learn More
Justrite™ Dosierbehälter mit Kolben
Justrite Dosierbehälter mit Kolben ist eine schnelle und sichere Möglichkeit, Tücher mit entzündlichen Reinigungsflüssigkeiten zu befeuchten. Der Pumpensockel besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so konzipiert, dass er weniger Flüssigkeit zurücklässt, bevor er neu befüllt werden muss.
108.00 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Behälter mit Kolben |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FM, TÜV |
Farbe | Rot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dispensierung brennbarer Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15664544
|
Justrite™
10108 |
7.25 Zoll | 5.62 Zoll | Stahl |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12961395
|
Justrite™
10008 |
4.87 in. | 5,25 in. | Stahl |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10471325
|
Justrite™
10208 |
7.25 Zoll | 7.37 in. | Stahl |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10365542
|
Justrite™
14018Z |
5.5 in. | 8.25 in. | HDPE |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Justrite Dosierbehälter mit Kolben ist eine schnelle und sichere Möglichkeit, Tücher mit entzündlichen Reinigungsflüssigkeiten zu befeuchten. Der Pumpensockel besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so konzipiert, dass er weniger Flüssigkeit zurücklässt, bevor er neu befüllt werden muss.
- Stahlkonstruktion mit langlebiger, bleifreier, chemikalienbeständiger Pulverbeschichtung
- Der intelligente Pumpenmechanismus trägt zur Optimierung der Abstrichnahme bei
- Legen Sie das Tuch auf das Tablett, und drücken Sie es nach unten, um es zu benetzen
- Überschüssige Flüssigkeit fließt sicher in das Reservoir zurück
- Der Kolben besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so ausgelegt, dass vor dem Nachfüllen weniger Flüssigkeit im Boden verbleibt
- Der perforierte Schwenkfilter dient als Flammensperre
- Einfache Demontage und Wiedermontage zur routinemäßigen Reinigung
- Lieferbar als Ausführung aus Polyethylen hoher Dichte oder als robuste Stahlkonstruktion in der Größe 24 Gauge
Certifications
FM-zugelassen.
Spezifikation
Behälter mit Kolben | |
FM, TÜV | |
Rot | |
Für die Dispensierung brennbarer Flüssigkeiten |