Learn More
Justrite™ Standbehälter zum Spülen
Selbstschließende Standsystem-Tanks
Marke: Justrite™ 27220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann beidhändig vollständig geöffnet werden
- Einstellbarer Druckluftzylinder verhindert ein Zuschlagen des Deckels
- Ablassstopfen ermöglicht einen einfachen Lösungsmittelaustausch
- Material: Stahl
- Farbe: Rot
Tank mit zwei Kammern:
Die Tanks sind gleichmäßig in einen linken und einen rechten Abschnitt unterteilt
Compliance
ADA
Spezifikation
FM, ADA | |
22 gal. | |
Rot | |
Pulverbeschichtung | |
16 in. | |
35.25 Zoll | |
12 in. | |
16 Zoll | |
78 lbs. |
Spülwasserbehälter für Bodenaufstellung | |
83.3 l | |
Stahl (18 G) | |
Selbstschließender Deckel, Pneumatikzylinder mit einstellbarer Drehzahl, Ablassstopfen | |
40.6 cm | |
895 mm | |
305 mm | |
406 mm | |
35 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Standbehälter zum Spülen > Fassungsvermögen: 83.3L (22 gal.); Größe: 40.6 x 89.5 x 30.5 cm (16 x 35.25 x 12 Zoll)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur