Learn More
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel
Zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von Zigarettenkippen
18.65 CHF - 1020.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Justrite™ Smokers Cease-Fire Behälter für Zigarettenstummel |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12980225
|
Justrite™
268505 |
Anchoring Cable Kit | Je 1 | N/A | ||||||
12990225
|
Justrite™
268506 |
Padlock | Je 1 | N/A | ||||||
12930225
|
Justrite™
26827 |
Einsatz für Entsorgungsbehälter | 10/Packung |
66.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12940225
|
Justrite™
26830 |
Einsatz für Entsorgungsbehälter | 250/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verankerungskabel: Das 91.4 cm-Drahtseil (36 Zoll) bietet zusätzliche Sicherheit und größere Stabilität bei schlechtem Wetter
- Messingvorhängeschlösser: Bügel mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll
- Becherauskleidung: spezielle flammfeste beschichtete Aluminium/Poly-Konstruktion mit „Twist-Ties“; passend für alle Bechergrößen bis max.29.8 cm (11.75 Zoll.) x 25.4 cm (10 Zoll) (B x H)
Spezifikation
Justrite™ Smokers Cease-Fire Behälter für Zigarettenstummel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel