Learn More
Justrite™ Vorgefertigte Sicherheitsentsorgungsbehälter Quick-Disconnect
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Marke:  Justrite™ TF12755
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10363412
  • 1225.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Die Polyethylen-Kanne mit Schnelltrennsystem ermöglicht das “freihändige” Sammeln von flüssigen Abfällen für maximalen Schutz vor Chemikalien. Geeignet für HPLC-Abfallsysteme mit Pumpen-Zufuhr oder Schwerkraft.
  • Ermöglicht den freien Fluss der Flüssigkeit von einer externen Quelle in eine FM-geprüfte Polyethylen-Entsorgungskanne
  • Zwei Anschlussstücke für Schläuche mit einem Durchmesser von 0.25 bis 0.375 Zoll (0.6 bis 1.0 cm)
  • Integrierte Druckentlastung verhindert übermäßigen Druck bei extremen Temperaturen
  • Die durchsichtige weiße Farbe erleichtert die Erkennung des Füllstands.
  • Erhältlich mit Edelstahl-Anschlussstück mit O-Ringen aus PTFE oder kostengünstigem Polypropylen-Anschlussstück mit O-Ringen aus EPDM
† Ovale Kanne.
Bestellinformation
  • Schläuche werden nicht mit den Behältern geliefert. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733 für Bestellungen eines Ersatz-Edelstahlanschluss (Kat. Nr. 19-160-367), Ersatzfilter für Edelstahlanschlüsse (19-052-373) oder Ersatzfilter für Polypropylenanschlüsse (19-052-372).
  • Optionale zweistufige Koaleszenz-/Kohlefilter rasten in die Schnellkupplung ein, um Gerüche zu minimieren, indem sie 99 % der flüssigen Partikel in gasförmigen Dämpfen aufnehmen; separat erhältlich (19-052-373 für Edelstahlanschlüsse und 19-052-371 für Polypropylenanschlüsse).
Certifications
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die OSHA- und EPA-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
19 l
30.5 cm
5 gal.
37.5 cm
3,65 in.
Anschlüsse aus Edelstahl
14,75 in.
Sicherheitsentsorgungskanne
FM, OSHA, EPA
12 in.
Weiß
Je 1
9,3 cm
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Polyethylen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Justrite™ Vorgefertigte Sicherheitsentsorgungsbehälter Quick-Disconnect > Mit SS-Anschlüssen; Kapazität: 5 gal.