Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Abfallbehälter
Justrite's Cease-Fire™ Abfallbehälter ist speziell geformt, um Rauch und Gas von jedem Feuer im Behälter zurück in den Verbrennungsbereich zu leiten, die Luftzufuhr zu unterbrechen und Flammen in Sekunden zu löschen.
251.00 CHF - 297.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, UL
Farbe Grau
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt vor Feuer in Abfallbehältern
Material Stahl, Aluminium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11964967
Unterlagen ansehen
Justrite™
26612G
12 gal. 21,75 in. 10 lbs.
251.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11974967
Unterlagen ansehen
Justrite™
26630G
30 gal. 29,75 in. 28 lbs. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Der konturierte Kopf fängt aufsteigenden Rauch und Gas auf, leitet diese in den Verbrennungsbereich, unterbricht die Sauerstoffzufuhr und löscht Flammen in Sekunden
  • Die große Öffnung mit gewölbtem Rand in der Mitte sorgt dafür, dass Abfall in den Behälter fällt
  • Der attraktive Kopf aus gebürstetem Aluminium ist korrosionsbeständig und lässt sich zum Entleeren leicht entfernen
  • Fass in grauer Emaillefarbe aus beständigem Stahl mit rostfreier Beschichtung
Bestellinformation
Ersatzköpfe separat erhältlich.
Compliance
FM-zugelassen. UL-zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
FM, UL
Je 1
Stahl, Aluminium
Grau
Schützt vor Feuer in Abfallbehältern
Cease-Fire Abfallbehälter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Cease-Fire™ Abfallbehälter