Learn More
Justrite™ Sure-Grip EX Countertop Sicherheitsschrank aus Stahl für die Aufbewahrung korrosiver Stoffe/Säuren
Justrite Sure-Grip EX Tisch-Edelstahl-Sicherheitsschränke für korrosive Substanzen/Säuren in kleinerer Größe passen fast überall, um Ihren Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Marke: Justrite™ 8904021
1070.50 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Schränke werden nicht für die Lagerung von Phenol, Salpetersäure oder Schwefelsäure empfohlen.
Beschreibung
Justrite Sure-Grip EX Tisch-Edelstahl-Sicherheitsschränke für korrosive Substanzen/Säuren in kleinerer Größe passen fast überall, um Ihren Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
- Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
- 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
- Nahtlose Oberfläche
- Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
- Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
- Blau
- Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
- Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
- ChemCor™ Liner innen
Compliance
Konformität: FM-geprüft & entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code in NFPA 1 Uniform Fire Code. Nur NFPA/OSHA für 19159712/19413871.
Spezifikation
NFPA, OSHA | |
43,2 cm | |
Manuell verschließbar | |
55,9 cm | |
4 gal. (15 l) | |
1 | |
63 lb | |
43,2 cm | |
17 Zoll | |
Stahl | |
17 Zoll |
17 Zoll | |
Doppelwandig, 18 Gauge-Stahl | |
Entzündbare Stoffe | |
Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen | |
1 | |
Epoxid | |
29 kg | |
Blau | |
22 Zoll | |
Sure-Grip™ EX Auftisch-Sicherheitsschrank |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen