Learn More
Justrite™ X2 Earth wire ground w/2 clamps dual hand clamps,
Verhindern Sie eine Entzündung durch Funken infolge der Bewegung von brennbaren Flüssigkeiten
Marke:  Justrite™ 08499
Artikelnummer. 12736065
  • 123.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Optional mit flexiblem oder isoliertem Draht.
  • Der flexible Draht besteht aus mehrsträngigem Stahlseil, eingeschlossen in verzinktem Stahl
  • Der isolierte Draht besteht aus mehrsträngigem Kupferdraht mit elektrisch inerter Beschichtung aus schwarzem Polyurethan
  • Die Standardlängen der Erdungskabel betragen 3 und 10 ft. (1 und 3 m). Werden längere Kabel benötigt, verwenden Sie mehrere aneinander befestigte Drähte mit 0.25 in.-Enden (Kat.- Nr. 17-985-90G oder 17-985-90J)
†Mit Spule.
Compliance
Erfüllt die US-Standards OSHA und die örtlichen Sicherheitsbestimmungen, die geerdete Behälter und Fässer während des Transports von Flüssigkeiten erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
Doppel-Handklammern
Zink, Stahl
36 in.
91,44 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ X2 Earth wire ground w/2 clamps dual hand clamps, > Doppel-Handklammern