Learn More
3M™ Ex-Schutz-überzug
3M™ Jupiter™ Intrinsically Safe (IS) Pouches are a replacement part for the 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator. They must be used in combination with an IS battery pack. Suitable for operations where flammable or combustible materials present a risk of fire or explosion.
Marke:  3M™ 7000000138
72.67 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10349894
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Replacement Pouch for Intrinsically Safe (IS) PAPR System
  • Description: Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
  • Material (Coating): Explosive-Protective Coating
  • For Use With (Equipment): 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator (Turbo)
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
z. B. Schutzbeschichtung
IS-Beutel
3M Jupiter Turbo Gebläseeinheit
Je 1
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Ex-Schutz-überzug > Im Lieferumfang des Jupiter Akku- und Beutelkits enthalten;