Learn More
3M™ Jupiter Turbo Gebläseeinheit, Gürtel, Kalibriereinheit
Bietet Atemschutz vor Partikeln und gasförmigen Kontaminanten.
Marke: 3M™ 7100003547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dekontaminations-Komfortriemen für verbesserten Sitz und einfachere Reinigung
- Je nach Arbeitsumgebung stehen fünf Filtertypen zur Auswahl
- Modernes, ergonomisches Design
- Kann in Dekontaminationsduschen getragen werden
- Vollständig kompatibel mit allen 3M™ Versaflo™ Kopfteilen und Atemschläuchen
- Integrierter akustischer und visueller Alarm zeigt an, wenn der Luftstrom zum Kopfteil reduziert ist oder die Batterie schwach wird.
Spezifikation
4 bis 8 Stunden | |
CE Approved | |
Blau, Schwarz | |
Dient zum Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen | |
0850010P |
NiMH wiederaufladbar, 4 Stunden, 8 Stunden, oder intrinsisch sicher (IF) 4 Stunden | |
EN 12941 TH2, EN 12941 TH3 | |
PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil | |
Nur Turboeinheit: Motor, Lüfter, Komfortgurt und Anleitungen; Helm und Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Jupiter Turbo Gebläseeinheit, Gürtel, Kalibriereinheit > Batterieoptionen: 4 Stunden, 8 Stunden, intrinsisch sichere (IF) 4 Stunden;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur