Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe 1000MAR-LL-GT 1.0 Litre
Fassen und dispensieren große Gasmengen. Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
Marke:  Trajan™ 009910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10300811
  • 790.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Fassen und dispensieren große Gasmengen.Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
  • Zum Halten und Spenden großer Gasmengen entwickelt
  • Robuste Acrylzylinder
  • Einfacher Zugriff auf die Probe zum Hinzufügen von Standards oder Entfernen von Teilproben über einen sekundären Anschluss
  • Der Kolbenschaft kann zur Vereinfachung von Transport und Lagerung herausgeschraubt werden
  • Ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Acryl (Zylinder)
Jumbo-Spritze
500 ml
Für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Gehäuse 500MAR-LL-GT
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Jumbo Syringe 1000MAR-LL-GT 1.0 Litre > Fassungsvermögen: 500 ml; Code: 500MAR-LL-GT