Learn More
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmekoffer
Die robusten Koffer der Serie Sampling Systems sind ideal für die Lagerung von Probenehmern.
Marke: Sampling Systems™ 8502A-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Kunststoffkonstruktion
- Bis 2400 mm
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Im Lieferumfang ist ein robuster Tragegriff enthalten
Spezifikation
Transportkoffer | |
Tragegriff | |
Lagerung von Probenehmern |
Kunststoff | |
Schwarz | |
2400 x 140 x 140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmekoffer > Jumbo-Gehäuse
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction