Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
Schnelle und einfache Benutzung. Ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Marke: Sampling Systems™ 8051H-900
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (nur in den Längen 450 mm und 900 mm)
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
- Gut sichtbarer farbcodierter Griff
Handhabung:
- Drücken Sie den Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis er auf die richtige Probenahmetiefe abgesenkt ist.
- Heben Sie den Daumen in der erforderlichen Tiefe an, bis die Werte ausgeglichen sind.
- Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe zu verschließen.
- Aus dem Produkt entfernen.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Jumbo-Pipette | |
180 mL | |
Unsteril | |
900 mm |
HDPE | |
Ja | |
21 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
118581 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 8051H-900 |
117375 | Konformitätsbescheinigung | 27/03/2024 | 8051H-900 |
109815 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2024 | 8051H-900 |
116304 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2024 | 8051H-900 |
109816 | Konformitätsbescheinigung | 05/06/2023 | 8051H-900 |