Learn More
Interscience™ Jumbo Kit for BagOpen 3500
Jumbo kit containing BagOpen 3500 and drip tray.
Marke:  Interscience™ 505006
Artikelnummer. 16366065
  • 1035.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • For use with 5 kg DiluFlow Pro and DiluFlow Elite models
Spezifikation
Spezifikation
Bag Opener Kit
3500 mL
DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Nicht autoklavierbar
Opening Bags
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Jumbo Kit for BagOpen 3500 > Jumbo Kit for BagOpen 3500; For Use With (Equipment): DiluFlow Pro, DiluFlow Elite