Learn More
JNJ 10397049, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001474
Zum Warenkorb hinzufügen
JNJ 10397049, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001474
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001474
Marke: Tocris Bioscience 4317/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective OX2 receptor antagonist
Selective OX2 receptor antagonist (pIC50 = 7.4 for chimeric OX2 receptors; pKB values are 5.9 and 8.5 for OX1 and OX2 receptors respectively). Shows no significant activity in a panel of over 50 other neurotransmitters and neuropeptide receptors. Achieves high level of OX2 receptor occupancy in the rat brain; exhibits sleep-promoting effects in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 708275-58-5
Summenformel C19H20Br2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 484.188
InChI-Schlüssel RBKIJGLHFFQHBE-IRXDYDNUSA-N
Synonym unii-1b419p24av, n-2,4-dibromophenyl-n'-4s,5s-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxan-5-yl-urea, 1-2,4-dibromophenyl-3-4s,5s-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxan-5-yl urea, d01sul, compound 9 pmid: 15261275, 1-2,4-dibromophenyl-3-4s,5s-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3 dioxan-5-yl urea, urea, n-2,4-dibromophenyl-n'-4s,5s-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxan-5-yl, 3-2,4-dibromophenyl-1-4s,5s-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxan-5-yl urea
PubChem CID 9869934
IUPAC-Name 1-(2,4-dibromophenyl)-3-[(4S,5S)-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]urea
SMILES CC1(OCC(C(O1)C2=CC=CC=C2)NC(=O)NC3=C(C=C(C=C3)Br)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JNJ 10397049
Menge 50 mg
Formelmasse 484.18
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JNJ 10397049, Tocris Bioscience™ >