Learn More
Motic™ Schmuckklemme, SMZ
Halten Sie die Proben mit dieser Klammer zur Überprüfung fest. Die Klammer ist für die Verwendung mit Mikroskopen der SMZ-Serie konzipiert. Die Schmuckklammer SMZ ist für optimale Sicht sehr gut positionierbar.
Marke:  Motic™ 1101000900061
Artikelnummer. 15405172
  • 48.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Präzise aus Edelstahl gefertigt, um optimalen Halt zu gewährleisten, ohne speziell geformte Proben zu beschädigen.
  • Sehr gut positionierbar.
  • Geeignet für Mikroskope der SMZ-Serie.
Spezifikation
Spezifikation
Schmuck-Klammer
Mikroskope der Serie SMZ
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Schmuckklemme, SMZ > Kann verwendet werden mit: Mikroskope der Serie SMZ