Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Midiprep Kit
Das JetQuick™ Midiprep-Kit für Blut- und Zell-Kultur-DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe) und Säugetierzellen entwickelt.
371.00 CHF - 704.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Isolation Technology Spin-Säule
Umfang Midi
Probentyp Blut, Zellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR, PCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15667878
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A30704
50 Aufreinigungen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15657878
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A30703
20 Aufreinigungen
371.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Es nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis, die eine Isolierung von 20–50 kb DNA ermöglicht, die für ein breites Spektrum an nachgeschalteten Anwendungen, einschließlich PCR, Restriktionsenzymverdau und Southern-Blotting. geeignet ist.
Wichtige Vorteile sind u. a:
• Verarbeitung großer Volumina, bis zu 3 ml Blut oder Speichel
• Rückgewinnung langer doppelsträngiger DNA (20–50 kb)
• Kompatibel mit Zentrifugation oder einem Vakuumverteiler
Das Midiprep-Format ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 3 ml Vollblut oder anderer Körperflüssigkeiten. DNA von bis zu 1 x 108 Säugetierzellen kann isoliert werden. Die aufgereinigte DNA ist für die nachgeschaltete Analyse bereit.
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Midi
Echtzeit-PCR, PCR
JetQuick™
Raumtemperatur
Spin-Säule
Blut, Zellen
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
DNA-Kit für Blut- und Zellkulturen
Genomische DNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.