Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Midiprep Kit
Das JetQuick™ Midiprep-Kit für Blut- und Zell-Kultur-DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe) und Säugetierzellen entwickelt.
Marke:  Invitrogen™ A30704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15667878
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Es nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis, die eine Isolierung von 20–50 kb DNA ermöglicht, die für ein breites Spektrum an nachgeschalteten Anwendungen, einschließlich PCR, Restriktionsenzymverdau und Southern-Blotting. geeignet ist.
Wichtige Vorteile sind u. a:
• Verarbeitung großer Volumina, bis zu 3 ml Blut oder Speichel
• Rückgewinnung langer doppelsträngiger DNA (20–50 kb)
• Kompatibel mit Zentrifugation oder einem Vakuumverteiler
Das Midiprep-Format ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 3 ml Vollblut oder anderer Körperflüssigkeiten. DNA von bis zu 1 x 108 Säugetierzellen kann isoliert werden. Die aufgereinigte DNA ist für die nachgeschaltete Analyse bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 x 165 ml Puffer K1, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 87 ml Puffer K2, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 124 ml Puffer KX, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 110 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• 2 x 1,3 ml RNase A, bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 1 x 320 mg Protease (lyophilisiertes Pulver), bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 10 Spin-Säulen-Beutel (5 Säulen/Beutel)
Spin-Säule
Blut, Zellen
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
JetQuick™
50 Aufreinigungen
Genomische DNA
Kit
Midi
Echtzeit-PCR, PCR
50 Aufreinigungen
DNA-Kit für Blut- und Zellkulturen
Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.