Learn More
Jenway™ Variables Doppelstrahl-Spektralphotometer
Dieses Spektralphotometer eignet sich für Photometrie, Konzentration, Multiwellenlängen, Spektrumscanning, Kinetik, Quantifizierung, DNA/RNA- und Proteinanalyse. Jenway™ Variable Doppelstrahl-Spektralphotometer verfügen über eine hochstabile Optik und zwei Detektoren, die die Messgenauigkeit optimieren.
Marke:  Jenway™ 83070-06
8728.82 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13236389
  • 10070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Doppelstrahl-Spektralphotometer mit hochstabiler Optik
  • Variable spektrale Bandbreite0.5, 1, 2, 4, 5 nm
  • Integrierte Anwenderoberfläche
  • USB-Anschluss zur Datenspeicherung
  • Entspricht den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Die Jenway Prism PC-Software ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
  • 1 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 99999
Wolfram-Halogen/Deuterium
Variables Doppelstrahl-Spektralphotometer
190 bis 1100 nm
Ideal für Qualitätskontrolle, allgemeine Forschung, pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen
60 Hz
Doppelt
100 bis 2.000 nm/min
±0,3 nm (bei 0,5 und 1 nm Bandbreite) ±0,5 (bei 2, 4 und 5 nm Bandbreite)
600 mm
450 mm
Variabel 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
230 V
120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
200 mm
0.0005 A
0.1 %T, 0.001A
< 0,05 %T bei 220 und 360 nm
22 kg
Name des Produkts
Jenway™ Variables Doppelstrahl-Spektralphotometer > Höhe: 200mm