Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway™ 99960-44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13107424
  • 381.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichter 3150/3205-Anschluss
Abgedichtete Kombination mit Glühlampenende und Schutzabdeckung
Messungen bei niedrigen Temperaturen oder in Lösungen mit niedriger Ionenstärke, Universal-pH-Messung und Accurate QC oder Forschungsarbeit
Epoxid
0 °C bis 80 °C
12 mm
12 x 120 mm (Durchm. x L)
120 mm
0 bis 10
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Electrode type: sealed combination with bulb end and protective cover; Connector: 3150/3205 waterproof connector; Forlow temperatures or in solutions of low ionic strength, general purpose pH measurement and accuratae Q.C. or research work