Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway™ 10090-57
224.20 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11410499
  • 236.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Nachfüllbare Kombination, mit kugelförmigem Endstück
Messung von Flüssigkeiten in kleinen Teströhrchen und Eppendorf Gefäßen
Glas
0 °C bis 80 °C
4,5 mm
4,5 x 90 mm (Durchm. x L)
90 mm
0 bis 14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Elektrodentyp: nachfüllbare Kombination mit kugelförmigem Endstück; Verbindungsstück:BNC; zur Messung von Flüssigkeiten in kleinen Teströhrchen und Eppendorf Gefäßen