Learn More
Cole-Parmer™ KYVETT UV KVARTS 1ML
Marke: Cole-Parmer™ 83070-86
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Semi-UV-Mikroküvette | |
1 ml | |
Quarz | |
10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ KYVETT UV KVARTS 1ML > Kapazität: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur