Learn More
Cole-Parmer™ 10 x 10mm Macro glass cell (UV) (4 windows)
Marke: Cole-Parmer™ 90239-06
422.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
UV-Küvette | |
Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ 10 x 10mm Macro glass cell (UV) (4 windows) > Produkttyp:UV-Küvette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur