Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 160 mmol/l Natrium, 80 mmol/l Kalium
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 160 mmol/l Na, 80 mmol/l K |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Löslichkeit | Vollständig mit Wasser mischbar |
Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 160 mmol/l Natrium, 80 mmol/l Kalium >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur