Learn More
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 100 mmol/l Natrium, 100 mmol/l Kalium
Artikelnummer. 11405079
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 100 mmol/l Natrium, 100 mmol/l Kalium
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Flammenphotometrie Standard 100 mmol/l Natrium, 100 mmol/l Kalium >